Merck
PHL89543
Liquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxyflavanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bioactive flavonoid from licorice exhibiting a neuroprotective effect.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hao Wang et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(4), e4788-e4788 (2020-01-04)
The objective of this paper was to develop a preparative method for the isolation and purification of liquiritigenin and glycyrrhetic acid from Glycyrrhiza uralensis Fisch using hydrolytic extraction combined with high-speed countercurrent chromatography (HSCCC). Liquiritigenin and glycyrrhetic acid were well