Fontos dokumentumok
Y0001611
Esculetin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
esculetin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
271-273 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)