Fontos dokumentumok
H9411
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (ML-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AHO3, Anti-BDMR, Anti-HA6116, Anti-HD4, Anti-HDAC-4, Anti-HDAC-A, Anti-HDACA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~140 kDa (additional weaker bands may be present)
faj reaktivitás
rat, human, mouse
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract of HeLa nuclei
indirect immunofluorescence: 1:250 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat brain
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg