Fontos dokumentumok
H7791
IL-17A human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
CTLA-8, IL-17
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-17A human, IL-17A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤2 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 30-35 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL17A(3605)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3