Fontos dokumentumok
I1536
Isoorientin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Homoorientin, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Luteolin 6-C-glucoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
leaves (Phyllostachya Nigra)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
yellow
mp
236 - 237 °C ( (457 - 459 °F))
oldhatóság
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Alkalmazás
- Exploring the therapeutic potential of isoorientin in the treatment of osteoporosis: a study using network pharmacology and experimental validation.: This research investigates isoorientin′s therapeutic potential in osteoporosis treatment, using network pharmacology and experimental methods to validate its efficacy (Zhang B et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?