Fontos dokumentumok
I5152
Anti-Interferon-γ Receptor 1 (IFN-γ R1) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-CD119, Anti-IFNGR, Anti-IMD27A, Anti-IMD27B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood mononuclear cells
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNGR1(3459)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?