Fontos dokumentumok
HS1423CC
Weigh Boat
Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Szinonimák:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Méret kiválasztása
500 EA
52 440,00 Ft
52 440,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
52 440,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.35
52 440,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
square black polystyrene
méret
large
Jellemzők
Anti-static
kiszerelés
pk of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS1423CC
H × Sz × Ma
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
szín
black
Általános leírás
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Tulajdonságok és előnyök
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)