Fontos dokumentumok
HS120187
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, blue, pk of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.22
Anyagok
blue POM
Jellemzők
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
kiszerelés
pk of 2
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120187
H × Sz × Ma
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
méret átmérő
4 wells × 12-30 mm
szín
blue
Általános leírás
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Tulajdonságok és előnyök
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Jogi információk
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)