Fontos dokumentumok
A9543
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
≤1.0 EU/mg endotoxin
veszteség
≤5%
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
- NRK-52E rat kidney epithelioid cells: Ochiai, H. et al., J. Virol., 67(11), 6811-6814 (1993)
- Neonatal porcine pancreatic islets: Ellis, C.E. et al., Islets, 5(5), 216-225 (2013)
- Mouse:
Girbl, T. et al., Immunity, 49(6), 1062-1076.e6 (2018)
- iPSC cell line: Martin, H.C. et al., Science, 362(6419), 1161-1164 (2018).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Heat shock fractionated
- Low endotoxin
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)