HPA017319
Anti-IFNLR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-CRF2-12, Anti-Cytokine receptor class-II member 12, Anti-Cytokine receptor family 2 member 12, Anti-IFN-lambda R1, Anti-IL-28R-alpha, Anti-IL-28RA, Anti-IL28RA, Anti-Interferon lambda receptor 1, Anti-Interleukin-28 receptor alpha chain precursor, Anti-Likely interleukin or cytokine receptor 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunogén szekvencia
FEVEPAPPVLVLTQTEEILSANATYQLPPCMPPLDLKYEVAFWKEGAGNKTLFPVTPHGQPVQITLQPAASEHHCLSARTIYTFSVPKYSKFSKPTCFLLEVPEAN
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL28RA(163702)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1