Fontos dokumentumok
SML2546
GLX351322
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[2-[4-(2-Furanylcarbonyl)-1-piperazinyl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)