Fontos dokumentumok
L5016
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, synthetic
Szinonimák:
1-Hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-hexadecyl, Lyso-PAF-C16, Lyso-platelet activating factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)