Merck
H9649
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid disaccharide ΔDiHA sodium salt
≥85% (HPLC)
Szinonimák:
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
About This Item
Lineáris képlet:
C14H20NO11Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
401.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
(Rooster)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Elkészítési megjegyzés
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3