GE28-9513-80
Nhs Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-80, pack of 4 × 500 μL
Szinonimák:
Magnetic Sepharose, NHS Mag Sepharose
About This Item
Javasolt termékek
ligand
N-hydroxysuccinimide
kiszerelés
pack of 4 × 500 μL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9513-80
tárolási körülmény
(2-propanol)
parameter
Room temperature temp. range
Mátrix
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
kapacitás
8- 14 μmol/mL binding capacity(gel)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)