Fontos dokumentumok
ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−70°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAD500
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)