H0267
Hemoglobin A0, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Szinonimák:
Hemoglobin A0 Ferrous Stabilized, Hemoglobin-A0
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
97-100% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
alkalmasság
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HBB(3043)
Általános leírás
Alkalmazás
- as the non-fluorescent absorber in the preparation of tissue-mimicking phantoms
- to see how coronary intraplaque hemorrhage evokes a novel atheroprotective macrophage phenotype
- to study the interference of hemoglobin (Hb) A0, HbA2, and HbS in the assay of HbF
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3