Fontos dokumentumok
14370
Bilirubin
purum, ≥95.0% (UV)
Szinonimák:
Bile pigment, Hemetoidin
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (UV)
Forma
powder
izzítási maradék
≤0.5%
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?