Fontos dokumentumok
H6030
Anti-HSV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Herpes Simplex Virus
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 1.0 μg/mL
western blot: 2.5 μg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)