Fontos dokumentumok
SAB4700766
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV1 + HSV2 gB antibody produced in mouse
clone T111, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T111, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The antibody T111 recognizes gB antigen of both HSV1 and HSV2 (Herpes Simplex Virus type 1 and 2), a dsDNA virus, member of Herpesviridae family.
Immunogen
Exctract of HSV-1 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.