Fontos dokumentumok
42643
(−)-Huperzine A
analytical standard
Szinonimák:
(−)-Selagine, Kimpukan A
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -153±5°, c = 0.5 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@](N)(CC(C)=C1)C2=CC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJBHWIHUMBLCN-YQEJDHNASA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?