H0392
Hemoglobin S, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Szinonimák:
Sickle cell hemoglobin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
immunofluorescence: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
alkalmasság
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HBB(3043)
Kiszerelés
Feloldás
Jogi nyilatkozat
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.