GE30152103010150
Sera-Mag™ Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152103010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Javasolt termékek
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Forma
suspension (1% Solids)
kiszerelés
pkg of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 30152103010150
koncentráció
10 mg/mL
átlagos részecskeméret
1 μm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules