GE30152105010350
Sera-Mag™ Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 30152105010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
NA.56
Javasolt termékek
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Forma
suspension (1% Solids)
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 30152105010350
koncentráció
10 mg/mL
átlagos részecskeméret
1 μm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Tulajdonságok és előnyök
Sera-Mag™ SpeedBeads and Sera-Mag™ Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)