GE28-9857-38
Streptavidin Mag Sepharose™
Cytiva 28-9857-38, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 2 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9857-38
tárolási körülmény
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
kapacitás
>300 μg binding capacity(biotinulated BSA/ml of medium slurry)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
The beads are available in two pack sizes: 2 × 1 mL 10% medium slurry and 5 × 1 mL 10% medium slurry. A milliliter of 10% medium slurry is the same as 100 μL sedimented medium and it is sufficient for 20 purification runs according to the recommended immunoprecipitation protocol.
Tulajdonságok és előnyök
- High-capacity small-scale purification of Proteins from cell lysates and biological fluids
- High purity and yield
- Easy parallel screening of Proteins with high repeatability
- Simple enrichment of Proteins from small or large sample volumes (Low μL to high mL scale.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules