Fontos dokumentumok
GE17-0710-01
DEAE-Sepharose CL-6B
Cytiva 17-0710-01, pack of 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
Jellemzők
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
kiszerelés
pack of 500 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0710-01
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning in place
2-14
Működési tartomány
3-12
kapacitás
binding capacity
Általános leírás
DEAE Sepharose is a weak anion exchange chromatography resin (medium).
Thyroglobulin (MW 669 000) 2 mg/ml, HSA (MW 68 000) 170 mg/ml, alpha-lactalbumin (MW 14 300) 150 mg/ml
Tulajdonságok és előnyök
  • Composed of crosslinked 6% agarose beads with diethylaminoethyl (DEAE) weak anion exchange groups
  • The resin has high chemical stability, allowing well-proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)