Merck
GBL611102
Grace Bio-Labs HybriWell sealing system, SecureSeal adhesive chamber
chamber volume 30 μL, diam. × thickness 20 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Szinonimák:
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
Méret kiválasztása
100 EA
133 000,00 Ft
133 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
133 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.22
133 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
colorless
polycarbonate
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
wells 1
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 611102
kamratérfogat
30 μL
átmérő × vastagság
20 mm × 0.15 mm
port átmérő
1.5 mm
lyukak
1
Általános leírás
Grace Bio-Labs HybriWell sealing system seals securely to a microscope slide surface in seconds to accommodate waterbath hybridizations, such as protein or nucleic acid hybridization assays.
Features:
  • Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation
  • Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants
  • Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order
  • Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations
  • RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes
  • Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating
  • Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals
Jogi információk
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)