Méret kiválasztása
173 000,00 Ft
Erről a tételről
Ugrás ide:
Anyagok
colorless
polycarbonate
Jellemzők
wells 1
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 612102
H × Sz × vastagság
22 mm × 60 mm × 0.25 mm
kamratérfogat
280-330 μL
port átmérő
1.5 mm
lyukak
1
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | GBL611104 | GBL612301 | GBL611106 |
|---|---|---|---|
| material colorless , polycarbonate | material colorless , polycarbonate | material colorless , polycarbonate | material colorless , polycarbonate |
| manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 612102 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 611104 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 612301 | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 611106 |
| wells 1 | wells 1 | wells 1 | wells 1 |
| packaging pack of 100 | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 50 ea |
| feature wells 1 | feature wells 1 | feature wells 1 | feature wells 1 |
| L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm | L × W × thickness 21.6 mm × 21.6 mm × 0.15 mm | L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.25 mm | L × W × thickness 45 mm × 45 mm × 0.15 mm |
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation.
- Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants.
- Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order.
- Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations.
- RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes.
- Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating.
- Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kapcsolódó tartalom