Fontos dokumentumok
Z180602
Ace European-style three-neck flask
capacity 125 mL
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flask
three-neck
Csatlakozó
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6961-34
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Has tapered walls with shallow bottom for more efficient magnetic or mechanical stirring with half-moon shaped paddle stirrer. 7 mm O.D. threaded thermometer port with nylon bushing and FETFE® O-ring.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)