GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
Szinonimák:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
Javasolt termékek
material
adhesive/adhesive
colorless
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 654004
átmérő × vastagság
13 mm × 0.12 mm
külső H × Sz
25 mm × 25 mm
lyukak
1
Általános leírás
Alkalmazás
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)