Fontos dokumentumok
M7554
Magnesium D-gluconate hydrate
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Szinonimák:
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
98.0-102% anhydrous basis
Forma
solid
szennyeződések
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
szín
white
hasznos pH-tartomány
6.0 - 7.8
mp
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
oldhatóság
9.6 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)