CBL496F
Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10, FITC conjugated
clone QBEND/10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
QBEND/10, monoclonal
faj reaktivitás
monkey, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD34(947)
Related Categories
Egyediség
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Immunogen
Alkalmazás
Studies into the control mechanisms of early haemopoiesis
Purification of haemopoietic cells from, for example, FACS
The antibody reacts with both frozen and fixed tissue sections from vascular endothelium and stromal fibroblasts
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2