Merck
MAK004
Glutamate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
L-Glutamate Assay Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
neurological disorders; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Glutamate, one of the two acidic proteinogenic amino acids, is also a key molecule in cellular metabolism. The synthesis of α-KG from glutamate by glutamate dehydrogenase is a key TCA cycle anaplerotic reaction. In humans, glutamate plays an important role both in amino acid degradation and disposal of excess or waste nitrogen. Within the mammalian nervous system, glutamate is the most abundant excitatory neurotransmitter. It is believed to be involved in learning and memory and may also be involved in diseases like amyotrophic lateral sclerosis, autism, some forms of mental retardation, and Alzheimer′s disease. Glutamate is present in a wide variety of foods, and has been used as a flavor enhancer in food industry.
Alkalmazás
Glutamate Assay Kit has been used to determine the concentration of glutamate in cerebrospinal fluid in a rat subarachnoid hemorrhage model. It has also been used to determine cytosolic and secreted glutamate concentrations in cerebrospinal fluid of patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Suitable to determine glutamate concentration in a variety of samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glutamate concentration is determined by an enzymatic assay, which results in a colorimetric (450 nm) product, proportional to the glutamate present.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Glutamate as a neurotransmitter in the healthy brain.
Zhou Y and Danbolt N C
Journal of Neural Transmission. General Section, 121(8), 799-817 (2014)
Glutamate, at the interface between amino acid and carbohydrate metabolism.
Brosnan J T.
The Journal of Nutrition, 130(4), 988S-990S (2000)
J Jašprová et al.
Scientific reports, 8(1), 7444-7444 (2018-05-12)
Phototherapy was introduced in the early 1950's, and is the primary treatment of severe neonatal jaundice or Crigler-Najjar syndrome. Nevertheless, the potential biological effects of the products generated from the photodegradation of bilirubin during phototherapy remain unknown. This is very
Leena S Knight et al.
Neurochemical research, 42(12), 3490-3503 (2017-09-18)
Betaine (N-trimethylglycine), a common osmolyte, has received attention because of the number of clinical reports associating betaine supplementation with improved cognition, neuroprotection and exercise physiology. However, tissue analyses report little accumulation of betaine in brain tissue despite the presence of
Developing medications targeting glutamatergic dysfunction in autism: progress to date.
Fung L K and Antonio Y H
CNS Drugs, 29(6), 453-463 (2015)
Cikkek
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Kapcsolódó tartalom