Fontos dokumentumok
G5894
Glutaminase from Escherichia coli
Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein
Szinonimák:
L-Glutamine amidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade VII
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
500-1,500 units/mg protein
összetétel
Protein, ~10% Lowry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)