Fontos dokumentumok
G7422
Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Gasdermin D Antibody, Gasdermin D Antibody - Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit, Gsdmd Antibody, Anti-DF5L, Anti-FKSG10, Anti-GSDMDC1, Anti-Gasdermin domain-containing protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunoblotting: 1:250-1:500 using human HEK-293T cells over-expressing human recombinant. GSDMDC1.
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GSDMD(79792)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- CASP4/11 assay
- cytokine enzyme?linked immunosorbent assay
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2