Fontos dokumentumok
PHR1567
Gibberellic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Gibberellic acid, GA3, Gibberellin A3
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1291005
API-család
gibberellic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Általános leírás
Gibberellic Acid is produced because of the metabolism of Gibberella fujikuroi (imperfect stage, Fusarium moniliforme). It is known as a growth substance for plants. Owing to its influence on growth rate as well as morphology of plants, and flower induction, gibberellic acid has been extensively synthesized by chemical and pharmaceutical industries.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3