Merck
PZ0267
Sigma-Aldrich
WAY-362450
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H24F2N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
438.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NR1H4(9971)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WAY-362450 is a potent and selective Farnesoid X receptor (FXR) agonist that lowers total plasma cholesterol (all lipoprotein species). WAY-362450 reduced the levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDLc) in Cynomolgus monkeys, mice and hamsters. Apparently HDL lowering is achieved through increased transhepatic cholesterol efflux.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3