Fontos dokumentumok
G0282
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
GM-CSF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.2 ng/mL EC50 (corresponds to ≥5 × 106 units/mg)
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~15 kDa (125 amino acids including N-terminal methionine)
kiszerelés
pkg of 5 and 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/mg
szín
white
oldhatóság
water: soluble, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... CSF2(12981) , Csf2(12981)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)