G3046
GDF-15 human
Szinonimák:
Growth differentiation factor 15, MIC-1, Macrophage inhibitory cyotkine-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
>97% (visualized with silver stain, SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
dimer 13 kDa (based on N-terminal sequencing, starting at the first histidine of the 6X histidine tag)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GDF15(9518)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
It has been discussed to serve as a secreted biomarker for activation of the p53 pathway in human cancer.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3