Merck
344822
Sigma-Aldrich
α1,2-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures.
Szinonimák:
α1,2-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
bacterial (Xanthomonas spp.)
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥0.4 units/mg protein
≥100 mU/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
β-galactosidase, β-hexosaminidase, α- and β-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native α1,2-fucosidase from Xanthomon as species. Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures. The enzyme will not cleave fucose linked to the GlcNAc residue.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol fucose from 2ʹ-fucosyllactose per min at 37°C, pH 5.0.
Fizikai forma
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Egyéb megjegyzések
Noronkoski, T., and Mononen, I. 1997. Glycobiology 7, 217.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2