Merck
SML0178
Sigma-Aldrich
ARL-17477 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-[4-[2-[[(3-chlorophenyl)methyl]amino]ethyl]phenyl]-2-thiophenecarboximidamide dihydrochloride hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20ClN3S·2HCl · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.83 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: ≥5 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Clc1cccc(CNCCc2ccc(NC(=N)c3cccs3)cc2)c1
InChI
1S/C20H20ClN3S.2ClH.H2O/c21-17-4-1-3-16(13-17)14-23-11-10-15-6-8-18(9-7-15)24-20(22)19-5-2-12-25-19;;;/h1-9,12-13,23H,10-11,14H2,(H2,22,24);2*1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOPATWWWZNTSQF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ARL-17477 dihydrochloride hydrate may be used in cell signaling studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
ARL-17477 is an nNOS specific inhibitor. The IC50 against rat nNOS is 35 nM and it has 100-fold selectivity over endothelial and inducible isoforms. ARL-17477 penetrates the brain, and reduces infarct size and reduces cerebral blood flow in several different rodent models of ischemic brain injury.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research