Fontos dokumentumok
F7387
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-15
Szinonimák:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-Fibronectin antibody produced in mouse, clone FN-15, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FN-15, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
mouse, human, chicken
technika/technikák
indirect ELISA: 1:5,000
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:800
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)