AV41490
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Fn1 Antibody, Fn1 Antibody - Anti-FN1 antibody produced in rabbit, Anti-CIG, Anti-DKFZp686F10164, Anti-DKFZp686H0342, Anti-DKFZp686I1370, Anti-DKFZp686O13149, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-Fibronectin 1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-FN1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
76 kDa
faj reaktivitás
bovine, dog, sheep, pig, human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3