Fontos dokumentumok
F0791
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, IST-3
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-Fibronectin antibody produced in mouse, clone IST-3, ascites fluid
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IST-3, monoclonal
molekulatömeg
antigen 240 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
goat, canine, human, chicken, sheep, rabbit, bovine
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- radio immunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
protein patterns