MAB1940
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, DH1
Szinonimák:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Fibronectin Antibody, cellular, clone DH1, clone DH1, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DH1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, guinea pig, human, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Indirect immunohistochemistry at 1:200-1:400
A 1-hour fixation with 3-3.5% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer pH 7.4 is suggested. Shows some reactivity on paraffin sections depending on fixation conditions and time (Latvala et al., 1996).
Final working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2