AB1954
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Cold-insoluble globulin, fibronectin 1, migration stimulating factor, migration-stimulating factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Fibronectin Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blot Analysis:
0.05 μg/mL - 1 μg/mL antibody detected fibronectin in 15 μL of normal rat serum.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Western Blot: Normal rat serum
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2