Fontos dokumentumok
32606
Fumonisin B3 solution
~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~50 μg/mL in acetonitrile: water
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCCCC[C@H](O)[C@@H](C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-11-21(3)32(49-31(43)19-24(34(46)47)17-29(40)41)27(48-30(42)18-23(33(44)45)16-28(38)39)15-20(2)14-25(36)12-9-7-8-10-13-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22+,23?,24?,25+,26-,27-,32+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPCRJSQNWHCGOP-ZBUYIUKQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - not determined
Lobbanási pont (C)
6 °C - not determined
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?