F2302
Fractalkine Peptide
>97% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
CX3CL-1, Neurotactin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fractalkine, Chemokine Domain from mouse, >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.3-3 μg/mL
molekulatömeg
calculated mol wt ~9.5 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Cx3cl1(20312)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3