Fontos dokumentumok
SBP2099
Sigma-Aldrich
CX3CL1 Blocking Peptide for PRS2099
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
liquid
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
200 μg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Immunogen
18 amino acids near the amino terminus of human CX3CL1.
Alkalmazás
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Kapcsolódás
This peptide blocks the action of antibody PRS2099.