Fontos dokumentumok
AB9553
Sigma-Aldrich
Anti-Chemokine-Like Receptor 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
CMKLR1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CMKLR1(1240)
Egyediség
Recognizes Chemokine-Like Receptor 1 [CMKLR1].
Immunogén
Synthetic peptide from the N-terminal extracellular domain of human Chemokine-Like Receptor 1.
Alkalmazás
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
This Anti-Chemokine-Like Receptor 1 Antibody is validated for use in IH(P) for the detection of Chemokine-Like Receptor 1.
Fizikai forma
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Tárolás és stabilitás
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2