Fontos dokumentumok
MSST0035
SILu™Prot CCL2 C-C motif chemokine 2 human
SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Szinonimák:
HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic protein 1(MCP-1), Monocyte secretory protein JE, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor(MCAF), Small-inducible cytokine A2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CCL2(6347)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
WGK
WGK 2